Drukuj
Pojemniki, szerąka szyja z nakrętką, Corning® Gosselin™
Dostawca: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 1270 PLN
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Pojemniki, szerąka szyja z nakrętką, Corning® Gosselin™
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, opaque white, with screw cap.
  • Excellent shock resistance
  • Very good chemical resistance
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.