Drukuj
Pojemnik na próbki z zatyczką na zacisk
Dostawca: VITLAB
68594 68894 69194 69294
216-3162EA 176 PLN
216-3162 216-3168 216-3174 216-3176
Pojemnik na próbki z zatyczką na zacisk
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
  • Available in four sizes
  • Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904