Drukuj
VWR®, Słoiki szerąkie z nakrętką
Dostawca: VWR Collection
216-0164EA 208 PLN
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Słoiki szerąkie z nakrętką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PTFE, mocne ściany.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C
  • Wyjątkowo gładkie ściany, które zapobiegają skażeniu
Stabilna, niezwykle wytrzymała konstrukcja Specjalne uchwyty w pokrywie ułatwiają przenoszenie. Szeroki otwór pozwala na łatwe napełnianie i czyszczenie.