Drukuj
Adaptery ze złączem rurkowym
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05092001 05092003 05092004 05095001 05095002 05095003 05095004
201-2141EA 67.8 PLN
201-2141 201-0348 201-2142 201-2146 201-0349 201-2109 201-2147
Adaptery ze złączem rurkowym
Adaptery i złącza Adaptery i złącza do węży
DURAN®, szkło borokrzemianowe, przezroczyste.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Adaptery do szlifów standardowych proste lub zgięte. Z opiwką szklanę do weży o średnicy do 8 mm.