Drukuj
Uszczelki do połączeń gwintowanych (Septy)
Dostawca: BIRZLE PETER
292460503 292460606 292460906 1095576
201-1961EA 30.7 PLN
201-1961 201-1962 201-1963 201-1965
Uszczelki do połączeń gwintowanych (Septy)
Septy
Silicone, transparent.
  • Ideal for use as septa (for puncturing)
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
For threaded connection caps with GL thread.