Drukuj
Uszczelki do połączeń gwintowanych
Dostawca: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 55.5 PLN
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Uszczelki do połączeń gwintowanych
Nakrętki Nakrętki
Silicone with PTFE washers.
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy handling
For threaded connection caps with hole and GL thread.