Drukuj
Złączka prosta
Dostawca: KARTELL
70510 70511 70512 70513 70514 70515
229-0713EA 54.5 PLN
229-0713 229-0714 229-0715 229-0716 229-0717 229-0718
Złączka prosta
Okucia i złącza
PP, białe.
  • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Autoklawowalne
  • Nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym., zgodnie z 90/128/CE, 92/39/CE i FDA 21 CFR
Łączniki o stożkowych końcach,służą do łączenia węży o tej samej średnicy.