Drukuj
Złączki redukcyjne, proste
Dostawca: Brand
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 173 PLN
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Złączki redukcyjne, proste
Okucia i złącza
PP, przezroczyste, stożkowe końcóki.
  • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
For tubes with varying diameters.