Drukuj
Złączki redukcyjne, proste
Dostawca: Brand
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 143 PLN
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Złączki redukcyjne, proste
Okucia i złącza
PP lub HDPE, półprzezroczyste.
  • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
  • Złączki z PP zapewniają doskonałą odporność termiczną, są autoklawowalne
  • Złączki z HDPE zapewniają dobrą odporność termiczną
Z końcówkami stożkowymi, do łączenia węży o różnych średnicach.