Drukuj
Złączki do węży, mini, Y-kształtne
Dostawca: PIEPER FILTER
PP-S16S16Y PP-S24S24Y PP-S32S32Y
229-0501EA 378 PLN
229-0501 229-0502 229-0503
Złączki do węży, mini, Y-kształtne
Okucia i złącza
PP, translucent.
  • Very good thermal resistance
  • Very good chemical resistance
  • Robust, durable
Perfect for conneting tubing with small inner diameters