Drukuj
Łączniki do węży, w kształcie litery "T"
Dostawca: KARTELL
70459 70460 70461 70462 70463 70520 70521
229-0703EA 43 PLN
229-0703 229-0704 229-0705 229-0706 229-0707 229-0719 229-0720
Łączniki do węży, w kształcie litery "T"
Okucia i złącza
PP, półprzeźroczyste.
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Autoklwowalne
  • Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym
Przedstawione wymiare są precyzyjne, jednak należy brać pod uwagę elastyczność węża. Do prawidłowego pomiaru średnicy łączonych węży służy płytka o nr kat.229-0111.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certyfikaty: Zgodnośc z przepisami norm żywnościowych i farmaceutycznych 90/128 CEE 92/39 CEE i FDA 21 CFR 177.1520.