Drukuj
Złączka prosta
Dostawca: KARTELL
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 94 PLN
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Złączka prosta
Okucia i złącza
LDPE, przezroczysty, nietłukący.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna (temperatura pracy do 80 °C)
  • Odpornośc na uderzenia, zapewnia bardzo dobrą szczelność
With tapered ends. Two connecting parts. Provides an excellent seal, but can be released easily at any time. Not suitable for partial vacuums.