Drukuj
Króćce do połączeń gwintowanych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 13.4 PLN
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Króćce do połączeń gwintowanych, DURAN®
Okucia i złącza
PP z silikonowymi uszczelkami.
  • Odpowiedni do połączeń gwintowanych GL 14 i GL 18
  • Solidny
  • Dostępne wymienne uszczelki
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable