Drukuj
Złącze gwintowane do połączenia szklanych gwintów, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292260556 292260659 292260856 292260959 292261055
201-1705EA 112 PLN
201-1705 201-1706 201-1708 201-1707 201-0493
Złącze gwintowane do połączenia szklanych gwintów, DURAN®
Okucia i złącza
PBT, czerwony ze zintegrowaną uszczelką silikonową (VMQ) PTFE.
  • Do połączenia dwóch szklanych gwintów DIN
  • Odporne na temperaturę od -45 do +180 °C
  • Bardzo szczelne