Drukuj
Nakrętki z otworem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 9.5 PLN
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Nakrętki z otworem, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
Wykonane z PBT, czerwone, bez uszczelki.
  • Do gwintów DIN GL
  • Odporne na temperaturę do 180 °C
  • Autoklawowalne
Z centralnym otworem.