Drukuj
Chłodniece spiralne z 2 szlifmi
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 649 PLN
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Chłodniece spiralne z 2 szlifmi
Chłodnice
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
For cooling condensate from vapours, with cone and socket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.