Drukuj
Termometry HACCP do żywności, Checktemp®
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 701 PLN
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Termometry HACCP do żywności, Checktemp®
Chłodnice
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Additional cooling surface for condensing highly volatile vapours. Cooling coil and cooling jacket, with standard ground cone and socket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.
DIN 12593
Certyfikaty: DIN 12593