Drukuj
Chłodnice spiralne z 2 szlifami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05233404 05233504 05233201
201-3353EA 787 PLN
201-3353 LENZ05233504 271-3351
Chłodnice spiralne z 2 szlifami
Chłodnice
DURAN®, szkło borokrzemianowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
For cooling the condensate. Water supply via glass tubing connectors with 11 mm external Ø.