Drukuj
Chłodnice Dimroth'a z 2 szlifami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05240211 05240314 05240414 05240311 05240212 05240312 05240313 05240316 05240416
201-1671EA 615 PLN
201-1671 201-1672 201-1673 LENZ05240311 LENZ05240212 LENZ05240312 LENZ05240313 LENZ05240316 LENZ05240416
Chłodnice Dimroth'a z 2 szlifami
Chłodnice
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
For condensing vapours. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.