Drukuj
Chłodnice powietrzne
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05200004 05200001
201-1662EA 139 PLN
201-1662 201-1661
Chłodnice powietrzne
Chłodnice
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
With 14/23 standard ground socket.