Drukuj
Kondensatory powietrzne Quickfit® ze z??czem szlifowym
Dostawca: SciLabware
C2/22 C2/11 C2/12
201-8279EA 313 PLN
201-8279 BIBBC2/11 BIBBC2/12
Kondensatory powietrzne Quickfit® ze z??czem szlifowym
Chłodnice
PYREX®, borosilicate glass.
  • High chemical and temperature resistance
  • Both cone and sockets are the same size
For condensation of materials with boiling points above 150 °C.
Certyfikaty: ISO 1773, BS 6352