Drukuj
VWR® Hichrom Śruby i okucia
Dostawca: Avantor
554-7728EA 74.8 PLN
554-7728 554-7727 HICHHI-505 HICHHI-519 HICHHI-524 HICHHI-539 HICHHI-560 HICHHI-569 HICHHI-726 HICHHI-746 HICHHI-757 HICHHI-791 HICHHI-203/S HI-508 HI-537
VWR® Hichrom Śruby i okucia
Okucia i złącza
Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
  • Burr and contaminant free