Drukuj
Kolumny rąktyfikacyjne, Dufton, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FC1/12 FC1/22
201-8387EA 725 PLN
201-8387 201-8388
Kolumny rąktyfikacyjne, Dufton, Quickfit®
Elementy do destylacji Kolumny destylacyjne
PYREX®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Comprises column with accurately fitted Dufton glass spiral. Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour. Spiral can be removed for cleaning.