Drukuj
Kolumny destylacyjne, Hempel
Dostawca: Lenz
271-3211EA 191 PLN
271-3211 271-3214 201-0350 LENZ05115803 LENZ05115804 201-3213 201-3212 LENZ05115503 LENZ05117504 LENZ05117804 LENZ05117304 LENZ05117301 LENZ05117201
Kolumny destylacyjne, Hempel
Elementy do destylacji Kolumny destylacyjne
DURAN®, szkło borokrzemianowe, przezroczyste.
For condensing vapours, with cooling coil and cooling mantle. Standard ground cone and jacket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external Ø and GL threaded joint.
Certyfikaty: DIN 12593