Drukuj
Pierścienie Raschiga
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 448 PLN
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Pierścienie Raschiga
Wypełnienie kolumn destylacyjnych
Szkło sodowo-wapniowe.
  • Do kolumn
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna