Drukuj
VWR®, Zarąkawniki, LDPE/LLDPE
Dostawca: VWR Collection
113-8256EA 108 PLN
113-8256 113-8257
VWR®, Zarąkawniki, LDPE/LLDPE
Odzież jednorazowa
Ochraniacze rękawów wykonane z 65% LDPE i 35% LLDPE.
  • Elastyczne mankiety
  • Dostępne w dwóch kolorach
Ø×Dł.: 200×400 mm