Drukuj
VWR®, Kombinezony, PP, z kapturem
Dostawca: VWR Collection
113-8261EA 896 PLN
113-8261 113-8262 113-8263 113-8264 113-8293
VWR®, Kombinezony, PP, z kapturem
Odzież jednorazowa
Kombinezon wykonany z włókniny PP. Idealny do zastosowań niekrytycznych.
  • Kaptur, długie rękawy i nogawk
  • Elastyczny pas, mankiety i nogawki
  • Zakryte szwy i zamek błyskawiczny
Waga: 40 g/m²
Kolor: Biały