Drukuj
Ochraniacze obuwia do cleanroom, BioClean SafeStep NSO™
Dostawca: Nitritex
NSO016 NSO018
113-2253EA 1980 PLN
113-2253 113-2252
Ochraniacze obuwia do cleanroom, BioClean SafeStep NSO™
Odzież jednorazowa
These shoe covers are made of a non woven PP fabric with an elastomer coating. They are processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 5 operating conditions.
  • Antypoślizgowe
  • Niski poziom przepuszczania cząsteczek
  • Elastyczne
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
Długość: 400 lub 455 mm
Wysokość: 170 mm
Grubość: 0,14 mm
Rozciągliwość: maks. 120%.
Sposób pakowania: 100 sztuk w szczelnie zamkniętym worku; cztery worki w kartonie (400 sztuk).