Drukuj
Zasłony twarzy do cleanroom, Kimtech™ M7, PE
Dostawca: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 500 PLN
111-0384 113-0929
Zasłony twarzy do cleanroom, Kimtech™ M7, PE
Maski Maski do cleanroomu
Welon osobisty jednorazowego użytku zaprojektowany tak, aby pasował do większości systemów odzieży.
  • Made from low linting breathable PE film
  • Knitted headbands or snap fasteners
  • Intended for use in cleanrooms where reusable face veils are currently worn
Przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy ISO 7 lub wyższej.
Sposób pakowania: Opakowanie: 25 maseczek zapakowanych podwójnie we worek, 6 worków w kartonie.