Drukuj
VWR®, Kitle, PP, jednorazowe
Dostawca: VWR Collection
113-8269EA 637 PLN
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Kitle, PP, jednorazowe
Odzież jednorazowa
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • Bez kieszeni
  • Zasłonięte szwy i elastyczne mankiety
Długość dla rozmiaru XL: 1100 mm; 570 mm (rękawy).
Kolor: Białe lub niebieskie
Waga: 40 g/m²