Drukuj
VWR®, Fartuchy laboratoryjne, PP/PE, jednorazowe
Dostawca: VWR Collection
113-8266EA 891 PLN
113-8266 113-8267 113-8268
VWR®, Fartuchy laboratoryjne, PP/PE, jednorazowe
Odzież jednorazowa
Te jednorazowe fartuchy laboratoryjne wykonane są z PP (48 g/m²) pokrytego PE (24 g/m²). Posiadają dwie kieszenie (jedna na klatce i jedna dolna kieszeń).
  • Wodoodporny
  • Zwęża się kołnierzyk, sznurowane szwy
  • Mocowanie zatrzaskowe i elastyczny nadgarstek
  • Indywidualnie zapakowane (1 sztuk na poli)
Gęstość: 48 g/m²
Długość: 1020 mm; 870 mm (rękawy)
Kolor: Biały