Drukuj
Fartuchy dla osób zewnętrzych, PP
Dostawca: GM EQUIPEMENT
OJC159 OJC160 OJC161
113-0672EA 652 PLN
113-0672 113-0673 113-0674
Fartuchy dla osób zewnętrzych, PP
Odzież jednorazowa
These visitor coats are not waterproof. They are made of non woven PP.
  • Elasticated sleeves
  • Resistant and elegant
  • Plastic press stud fastening
Thickness: 40 g/m²
Colour: white