Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, okrągłe, z gwintem
Dostawca: GRAVIS
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 158 PLN
215-2641 215-2418 215-3235
Butelki, szeroka szyjka, okrągłe, z gwintem
Butelki i butle Butelki szklane
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
Informacje do zamówienia: Lids must be ordered separately.