Drukuj
Butelki okrągłe z szerąką lub wąską szyją
Dostawca: GRAVIS
B00347 B00364 D00747PP28 B00354EURO
215-2588EA 641 PLN
215-2588 215-2590 215-2621 SPVAB00354EURO
Butelki okrągłe z szerąką lub wąską szyją
Butelki i butle Butelki szklane
Jasne szkło.
  • 2 rodzaje zatyczek: samouszczelniający się PE lub bakelit z gumową uszczelką (można sterylizować w temperaturze +120 ° C)
Informacje do zamówienia: Butelki dostarczane bez pokrywy (zamawiać osobno).