Drukuj
Nakrętki, przyłącza do szybkiego napełniania/wentylowania, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 2160 PLN
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Nakrętki, przyłącza do szybkiego napełniania/wentylowania, Nalgene®
Nakrętki Nakrętki
PP, białe z uszczelką TPE.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność termiczna od −10 do +135 °C, autoklawowalne
  • Dostepne z dwoma lub trzema portami, na wężyk o średnicy wewnętrznej 6 lub 9 mm
  • Z zaworami bezpieczeństwa
Nakrętki (rozmiar 83B) z przyłączami na wężyk wewnątrz i na zewnątrz. Do wygodnego transferu płynów za pomocą wężyka. Idealne do użycia jako przyłącze do próżni w próżniowych butlach carboy Nalgene®. Każde przyłącze ma własny zawór, który można zamknąć, gdy wężyk nie jest przyłączony.