Drukuj
Zapasowe nakrętki do butli z szerąką szyjką
Dostawca: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
V40E V50E V65E
215-6024EA 14 PLN
215-6024 215-6025 215-6026
Zapasowe nakrętki do butli z szerąką szyjką
Nakrętki Nakrętki
LDPE, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Leakproof
Screw caps are only suitable for bottles 215-5630 to 215-5636.