Drukuj
Butelki z kroplomierzem, LDPE, Nalgene®
Dostawca: Kautex
310-71490 310-71106 310-71107
215-3386EA 9.6 PLN
215-3386 215-3387 215-3388
Butelki z kroplomierzem, LDPE, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PVC, prostokątny, przezroczysty.
  • Crystal clear
  • Secure grip
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Crystal clear presentation of contents, with ribbed sides for secure grip.