Drukuj
Butelki, wąska szyja z nakrętka
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41322030 41323072 41322012 41323054 41322066 41322054 41322018 41322072
215-2194EA 527 PLN
215-2194 HECH41323072 HECH41322012 HECH41323054 HECH41322066 HECH41322054 HECH41322018 HECH41322072
Butelki, wąska szyja z nakrętka
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki z wąską szyją, szkło bezbarwne lub oranżowe, z czarną nakrętką PP. Doskonały do pobierania próbek, przechowywania i transportu płynów.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań, które nie wymagają wysokich naprężeń cieplnych.
  • Okrągły gwint zgodny z DIN 168.
  • Oranżowa barwa do substancji wrażliwych na światło.