Drukuj
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe, HDPE, zatwierdzone przez UN z gwintem
Dostawca: Kautex
308-770096 310-84486 310-770097 310-84152 310-84153 308-84464
215-0098EA 2230 PLN
215-0098 215-3949 215-3945 215-3946 215-3947 215-3948
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe, HDPE, zatwierdzone przez UN z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE. Kolor naturalny lub czarny.
  • UN approval
  • For hazardous liquids
  • Three different types of closures
  • GL 45 neck
  • Leakproof
  • Bottles are suitable for food
  • Recessed labelling field with bottle sizes 1000 and 2500 ml
  • Halal certified
UN approved for liquids. Bottle includes a dust cap to avoid contamination before filling. Dispose of dust cap prior to capping.