Drukuj
Nakrętki do butli kwadratowych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 52.5 PLN
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Nakrętki do butli kwadratowych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
Wykonane z PP, czerwone lub niebieskie.
  • Standardowe niebieskie nakrętki z pierścieniem plombującym do butli z wąską lub szeroką szyją
  • Bezpieczne nakrętki z portem (wyrównanie ciśnienia od 0,1 bar) do butli z wąską szyją
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna, szczelne
Nakrętki z pierścieniem plombującym do butli kwadratowych z gwintem DIN z wąską lub szeroką szyją.