Drukuj
Nakrętki do butli Premium, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 94.6 PLN
215-0090 215-0091 215-2856
Nakrętki do butli Premium, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
Wykonane z TPCh260, bezbarwne.
  • Materiał wysoce odporny chemicznie (TPCh260), bez dodatku barwników (brak zagrożenia zanieczyszczeniem), odporne na temperaturę od –196 do +200 °C
  • Uszczelka silikonowa pokryta PTFE
  • Niekapiące i bezpieczne ze względu na pierścień wylewowy, który można zamówić oddzielnie
Nakrętki Premium spełniają najwyższe wymagania dotyczące przechowywania i pakowania produktów przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Idealne do sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Pasują do wszystkich gwintów GL 25/GL 45.
Zgodność ze standardami USP/EP/FDA.
Z nadrukowanym numerem serii.