Drukuj
Nakrętki z pierścieniem plombującym do butli laboratoryjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1017526 1155886
215-1101EA 113 PLN
215-1101 215-2445
Nakrętki z pierścieniem plombującym do butli laboratoryjnych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę do +140 °C
  • Wysoka szczelność
Do butli laboratoryjnych z gwintem DIN GL 45.