Drukuj
Pierącień wylewowy do butli laboratoryjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 28.8 PLN
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Pierącień wylewowy do butli laboratoryjnych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
PP, niebieski lub ETFE, czerwony.
  • Do gwintów DIN GL
  • Wykonane z PP są odporne na temperaturę do +140 °C, autoklawowalne
  • Wykonane z ETFE są odporne na temperaturę do +180 °C, odpowiednie do sterylizacji w autoklawie i sterylizacji gorącym powietrzem