Drukuj
Zaciski do węży, Keck™, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 16.4 PLN
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Zaciski do węży, Keck™, DURAN®
Zaciski Zaciski do węży
Poliester (PBT). Do płynnej kontroli natężenia przepływu w połączeniach rurowych.
  • Bardzo dobra odporność termiczna (temperatura pracy do +180 °C)
  • Autoklawowalne
  • Różne kolory pozwalają na szybką identyfikację odpowiedniego zacisku