Drukuj
Klamry POM do szlifów
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103712 01103719 01103724 01103734 01103745 01103714 01103729
201-0765EA 215 PLN
201-0765 271-1121 271-1122 271-1124 201-0767 201-0900 201-0901
Klamry POM do szlifów
Zaciski Zaciski do szlifów
POM, kolorowy. Do mocnych, dobrze dopasowanych stożkowych połączeń szlifowanych. Te zaciski są wykonane z tworzywa sztucznego, aby uniknąć zarysowania szkła, jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych metalowych zacisków.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne do temperatury +150 °C
  • Łatwe w montażu i demontażu