Drukuj
Łapy
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2510 2520 2530
241-7317EA 53.3 PLN
241-7317 241-0252 241-0253
Łapy
Zaciski Zaciski uniwersalne
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Length: 250 mm