Drukuj
Łapy uniwersalne
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 86 PLN
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Łapy uniwersalne
Zaciski Zaciski uniwersalne
The fingers of the clamps have cork inserts to protect the clamped items.
  • Without bosshead for fixing to stand
  • With T-screws for rapid easy clamping