Drukuj
Łapy z łącznikiem
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2640 2650 2660
241-0258EA 73.8 PLN
241-0258 241-0259 241-0260
Łapy z łącznikiem
Zaciski Zaciski uniwersalne
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • Both jaws are curved