Drukuj
VWR® Łapy aluminiowe
Dostawca: VWR
VWR®
241-0020EA 907 PLN
241-0020 241-0013
VWR® Łapy aluminiowe
Zaciski Zaciski uniwersalne
Laboral aluminium alloy.
  • Zaokrąglone szczęki pokryte winylem dla ochrony zaciskanych elementów
  • Z jedną śrubą radełkowaną do łatwego mocowania