Drukuj
Łąpy do biuret aluminiowe
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2861 2862
241-7461EA 155 PLN
241-7461 241-7462
Łąpy do biuret aluminiowe
Zaciski Zaciski uniwersalne
Die-cast aluminium. For simple and secure fixing of burettes.
  • With bosshead for fixing to retort stand
  • Span of clamp 0 to 20 mm
  • With roll holders